Documenti fondamentali
GF13765822
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe90Cr9Mo1
foil, 25 x 25mm, 0.003mm thickness, as rolled, not light tested (nlt)
Sinonimo/i:
FE010200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
not light tested (nlt)
Stato
foil (as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-658-22
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.003 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)