Documenti fondamentali
GF13012388
Silicon
sphere, 0.48 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
Sinonimo/i:
SI006805
About This Item
Formula condensata:
Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
28.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141911
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Il prodotto GF13012388 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Stato
spheres
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 130-123-88
Diametro
0.48 mm
P. ebollizione
2355 °C (lit.)
Punto di fusione
1410 °C (lit.)
Densità
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Si]
InChI
1S/Si
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)