GF12864393
Lead selenide
lump, 6 mm max. lump size, weight 10 g, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
PB506101
Saggio
99.999%
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 128-643-93
Peso
10 g
Dimensione max. pezzetti
6 mm