Documenti fondamentali
GF12609132
Tin
wire reel, 5m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Tin, SN005110
Scegli un formato
1 EA
604,00 €
604,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
604,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141745
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
604,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 126-091-32
Resistività
11 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.25 mm
P. ebollizione
2270 °C (lit.)
Punto di fusione
231.9 °C (lit.)
Densità
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sn]
InChI
1S/Sn
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The newer essential trace elements, chromium, tin, nickel, vanadium and silicon.
W Mertz
The Proceedings of the Nutrition Society, 33(3), 307-313 (1974-12-01)
Inorganic tin: chemistry, disposition and role in nuclear medicine diagnostic skeletal imaging agents.
M D Francis et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(2-3), 145-152 (1981-01-01)
[Tin in the environment].
Iu P Popov et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 55-57 (1983-09-01)
K A Winship
Adverse drug reactions and acute poisoning reviews, 7(1), 19-38 (1988-01-01)
Inorganic tin salts are poorly absorbed and rapidly excreted in the faeces; as a result they have a low toxicity. Only about 5 per cent is absorbed from the gastrointestinal tract, widely distributed in the body, then excreted by the
F J de Araujo et al.
Genes and immunity, 16(4), 284-288 (2015-03-13)
Functional variations in the mannose-binding lectin (MBL2) gene causing low levels of serum MBL are associated with susceptibility to numerous infectious diseases. We investigated whether there is genetic association of MBL2 variant alleles with cutaneous leishmaniasis (CL) caused by Leishmania