Documenti fondamentali
GF12594821
Stainless steel - AISI 316l
wire, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 0.5 mm diameter, size 1000 mm, condition straight wire
Sinonimo/i:
FF215314
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 125-948-21
Misura
1000 mm
Diametro
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)