Documenti fondamentali
GF12387540
Iron/boron/silicon
foil, Fe 79%/B 16%/Si 5%, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 50 mm
Sinonimo/i:
FE820250
Scegli un formato
1 EA
407,00 €
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
407,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
407,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 123-875-40
Lunghezza
1 m
Largh. bobina
50 mm
Spessore
0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)