Documenti fondamentali
GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Sinonimo/i:
PC115150
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 118-444-46
Lunghezza
0.2 m
Diametro
1.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)