GF11605553
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 25mm disks, 0.0125mm thickness
Sinonimo/i:
NI030230
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
foil (disc)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 116-055-53
diam. × spessore
25 mm × 0.0125 mm