Documenti fondamentali
GF11101699
Lead
foil, thickness 0.75 mm, size 300 × 300 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
PB000406
Scegli un formato
1 EA
512,00 €
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
512,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-016-99
Resistività
20.65 μΩ-cm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.75 mm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)