Documenti fondamentali
GF11100665
Polyaramid
(polymetaphenylene isophthalamide), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 5 mm
Sinonimo/i:
AR312720
Scegli un formato
1 EA
508,00 €
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
508,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
508,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 111-006-65
Dimensioni celle
5 mm
Misura
600 × 600 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)