Documenti fondamentali
GF11050962
Nickel-beryllium-titanium alloy, Ni97.5Be1.95Ti0.5
foil, 0.2m coil, 0.2mm thickness
Sinonimo/i:
NI080250
Scegli un formato
1 EA
416,00 €
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
416,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
416,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 110-509-62
Lungh. × spessore
0.2 m × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)