GF10903676
Dysprosium
foil, 50x50mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Dysprosium, DY000220
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 109-036-76
Resistività
89 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × largh. × spess.
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
P. eboll.
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1412 °C (lit.)
Densità
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Dy]
InChI
1S/Dy
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3