Documenti
GF10642182
Tantalum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Sinonimo/i:
TA008625, Ta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41122203
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Temp. autoaccensione
572 °F
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 106-421-82
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N