Documenti fondamentali
GF10009000
Titanium-vanadium alloy, Ti90V10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Sinonimo/i:
TI256010
Scegli un formato
1 EA
777,00 €
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
777,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
777,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 100-090-00
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)