Documenti fondamentali
GF09832798
Polyvinylchloride - Unplasticized
(UPVC), film, thickness 0.2 mm, L 1 m, clear
Sinonimo/i:
CV311200
Scegli un formato
1 EA
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
248,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 098-327-98
Lunghezza
1 m
Spessore
0.2 mm
Colore
clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)