Documenti fondamentali
GF09680542
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
foil, 2m coil, 100mm coil width, 0.25mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI090260
Scegli un formato
1 EA
1.090,00 €
1.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.090,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1.090,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 096-805-42
Lungh. × largh. × spess.
2 m × 100 mm × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)