Documenti fondamentali
GF09561898
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 300 x 300mm, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE280300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
light tight (lt)
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable
quarter hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 095-618-98
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)