Documenti fondamentali
GF09490473
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 100 mm, L 200 mm, gray
Sinonimo/i:
EK307980
Scegli un formato
1 EA
1.960,00 €
1.960,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.960,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.960,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 094-904-73
Lunghezza
200 mm
Diametro
100 mm
Colore
gray
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)