Documenti fondamentali
GF09276543
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 0.2m coil, 0.0125mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO010240
Scegli un formato
1 EA
1.420,00 €
1.420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.420,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
1.420,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 092-765-43
Misura × spessore
0.2 m × 0.0125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)