Documenti fondamentali
GF08248978
Polypropylene
(PP), granule, 3 mm nominal granule size, weight 5 kg, condition block copolymer
Sinonimo/i:
PP306320
Scegli un formato
1 EA
611,00 €
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
611,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 082-489-78
Peso
5 kg
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)