Documenti fondamentali
GF08115049
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 2m coil, 0.38mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF210340
Scegli un formato
1 EA
936,00 €
936,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
936,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
936,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 081-150-49
Misura × spessore
2 m × 0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)