GF07910254
Stainless steel - AISI 304
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE227915
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 079-102-54
Lunghezza
200 mm
Diametro
10.0 mm