Documenti fondamentali
GF06436469
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), bolt, size m5 x 10 mm, head style cross recessed pan head
Sinonimo/i:
FV30BO50
Scegli un formato
1 EA
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 064-364-69
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)