Documenti fondamentali
GF05952933
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 25 mm diameter, length 200 mm, temper hard
Sinonimo/i:
CU077955
Scegli un formato
1 EA
539,00 €
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
539,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
539,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 059-529-33
Lunghezza
200 mm
Diametro
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)