Documenti fondamentali
GF05603004
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), sheet, thickness 10 mm, size 150 × 150 mm, condition machining feedstock
Sinonimo/i:
AM373200
Scegli un formato
1 EA
637,00 €
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
637,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
637,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 056-030-04
Misura
150 × 150 mm
Spessore
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)