Documenti fondamentali
GF05200838
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
ES361050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 052-008-38
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)