Documenti fondamentali
GF04874148
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 25 mm, size 500 × 500 mm
Sinonimo/i:
ET303450
Scegli un formato
1 EA
1.040,00 €
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.040,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1.040,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 048-741-48
Misura
500 × 500 mm
Spessore
25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)