Documenti fondamentali
GF04831747
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 0.5m coil, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE290350
Scegli un formato
1 EA
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
393,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
annealed (precipitation hardenable)
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 048-317-47
Lungh. × spessore
0.5 m × 0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)