Documenti fondamentali
GF04540137
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 75 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Sinonimo/i:
FE087980
Scegli un formato
1 EA
601,00 €
601,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
601,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
601,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 045-401-37
Lunghezza
50 mm
Diametro
75 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)