Documenti fondamentali
GF04148681
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 1m coil, 0.10mm thickness
Sinonimo/i:
SN010300
Scegli un formato
1 EA
300,00 €
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 041-486-81
Lungh. × spessore
1 m × 0.10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)