Documenti fondamentali
GF04093747
Nickel aluminide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Sinonimo/i:
NI716010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 040-937-47
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)