Documenti
GF03760095
Boron
powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 50 g, purity 95+%
Sinonimo/i:
B 006041
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
B
Numero CAS:
Peso molecolare:
10.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141907
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 037-600-95
Resistività
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Peso
50 g
Dimens. media particelle
0.9 μm (FSSR)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B]
InChI
1S/B
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N