Documenti
GF03252237
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinonimo/i:
ST311050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 032-522-37
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.05 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Polystyrene (PS), film, thickness 0.125 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
GF83071931
Polystyrene
Polystyrene (PS), sheet, thickness 1.2 mm, size 100 × 100 mm, condition crystal
GF88343297
Polystyrene
vibrant-m
GF58057454
Polystyrene
Polystyrene analytical standard, for GPC, 500
Supelco
81401
Polystyrene