Documenti fondamentali
GF02932972
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.015 mm, L 10 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301150
Scegli un formato
1 EA
749,00 €
749,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
749,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
749,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 029-329-72
Lunghezza
10 m
Spessore
0.015 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)