Documenti fondamentali
GF02851118
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-145g, L 4 m, thickness 0.08 mm
Sinonimo/i:
FP313510
Scegli un formato
1 EA
759,00 €
759,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
759,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
759,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 028-511-18
Lunghezza
4 m
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)