GF02200194
Stainless steel - AISI 316
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, 10.0 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FE247915
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 022-001-94
Lunghezza
200 mm
Diametro
10.0 mm