Documenti fondamentali
GF02009472
Platinum
mesh, nominal aperture 0.12 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.04 mm
Sinonimo/i:
PT008720
Scegli un formato
1 EA
2.760,00 €
2.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.760,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141734
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
2.760,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
mesh
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 020-094-72
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Apertura nominale
0.12 mm
Misura
100 × 100 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)