Documenti fondamentali
GF01841600
Polystyrene - Cross-Linked
(PS - X - linked), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
ST303064
Scegli un formato
1 EA
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 018-416-00
Misura
150 × 150 mm
Spessore
6.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)