GF01840632
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
bar, 200mm x 25mm x 25mm
Sinonimo/i:
W 118100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
bars
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 018-406-32
Misura
25 mm × 25 mm × 200 mm