Documenti fondamentali
GF01378290
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
200mm rod, 6.3mm diameter
Sinonimo/i:
NI057920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 013-782-90
L × diam.
200 mm × 6.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)