Documenti fondamentali
GF01136674
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
500mm rod, 25mm diameter
Sinonimo/i:
CY247925
Scegli un formato
1 EA
488,00 €
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
488,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
488,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 011-366-74
L × diam.
500 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)