Documenti fondamentali
GF00951544
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 2m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU050200
Scegli un formato
1 EA
3.310,00 €
3.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
3.310,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 009-515-44
Misura × spessore
2 m × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)