Documenti fondamentali
GF00938202
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 1m coil, 300mm coil width, 0.15mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020291
Scegli un formato
1 EA
255,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
255,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 009-382-02
Lungh. × largh. × spess.
1 m × 300 mm × 0.15 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)