Documenti fondamentali
GF00620266
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
250m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI105150
Scegli un formato
1 EA
876,00 €
876,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
876,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
876,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 006-202-66
L × diam.
250 m × 0.55 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)