Documenti fondamentali
GF00429229
Nickel silver alloy, Cu62Ni18Zn20
500mm tube, 1.28mm outside diameter, 0.120mm wall thickness, 1.04mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU107160
Scegli un formato
1 EA
351,00 €
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
351,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 004-292-29
Lungh. × spessore
500 mm × 0.120 mm
D.E. × D.I.
1.28 mm × 1.04 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)