GF00254944
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301350
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 002-549-44
Misura
600 × 600 mm
Spessore
0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3