Documenti fondamentali
F14351
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenyl isothiocyanate
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
227 °C (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-2-1-3-7(4-6)9-5-10/h1-4H
HDBACITVPQEAGG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use