E39600
Ethyl myristate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. eboll.
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-12 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?