DWKBGS042
Azlon Polyamide Coated Steel Bottle Carrier
to hold, up to six 74mm diameter bottles
Sinonimo/i:
BGS042
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
to hold up to six 74mm diameter bottles
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon BGS042
Applicazioni
For safely carrying laboratory bottles
Caratteristiche e vantaggi
Good heat and chemical resistance
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)