Key Documents
DWK63A54
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Sinonimo/i:
63A54
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Materiali
soda-lime glass
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 63A54
Lunghezza
5.75 in.
Applicazioni
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Caratteristiche e vantaggi
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)